Merck
G003908
GC Analysis of Fuel Oil #6 on Equity-1 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
oven: 80 °C, 50 °C/min to 325 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 350 °C
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec constant
injection: 0.3 μL, 100:1 split, 0.1 min pre-injection dwell time
liner: 2 mm I.D., straight
sample: No.6 Fuel Oil standard, 20 mg/mL in hexane:chloroform (47536-U)
Anwendung(en)
petroleum
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)