Merck
G001593
Sigma Peptide Gemisch (5 μm)
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] (80:20), 0.1%TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (66:34), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL Sigma Peptide Mix P2693 (~25 μg ea. Peptide) (~25 μg ea. peptide)
sample: Sigma Peptide Mix (Cat. No. P2693)
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Bombesin
    Luteinizing hormone releasing hormone
    Oxytocin
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)