Merck
G001511
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C18, Preparative Scale
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 10 mm I.D., 10 μm particles (567208-U)
mobile phase: [A] (80:20), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (66:34), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
flow rate: 4.7 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 24.5 μL
sample: Cat. No. P2693
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)