Merck
FAP80591
Acrylamid in Kaffee
reference material
Größe auswählen
1 EA
267,00 €
267,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
267,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
267,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
Fera Science Ltd
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants
Acrylamide
Matrix Group: Beverages and Water
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)