ES5624
ChromegaChiral™ Chiral CCS, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChromegaChiral™
Hersteller/Markenname
ES Industries 155251-CCS
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amylose, carbamate phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
1000 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)