Merck
ERMBB185
Rinderleber (Spurenelemente)
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
287,00 €
287,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
287,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
287,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Lead (Pb), Manganese (Mn), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Meat
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)