Merck
D4294LMPSB
Supelco
Polysulfid in leichtem Mineralöl, ASTM D4294
Calibration Set B
Größe auswählen
4 X 100 ML
479,00 €
479,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 100 ML
479,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
479,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Komponenten
Kit contains: LMPS110, LMPS120, LMPS140, LMPS150; 100 mL ea.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)