Merck
CRM42356
Supelco
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Cupral, Diethyldithiocarbaminsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.31
Beilstein:
3920507
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.9 (vs air)
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp (Schmelzpunkt)
95-98.5 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen.
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen. Die gleichzeitige direkte Messung von NO* und pO2 wurde beschrieben. Als Kupferchelatbildner wurde es eingesetzt, um Kupfer in biologischen Materialien durch ESR zu quantifizieren sowie als Inhibitor von Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und anderen Enzymen.
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibiert die Induktion von Makrophagen-NO-Synthase.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)