Merck
Aldehyde/ketone-DNPH TO11/IP-6A Mix
15 μg/mL each component in acetonitrile (aldehyde, equivalent), analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Verpackung
ampule of 1 mL (47285-U)
ampule of 3 × 1 mL (4M7285-U)
Konzentration
15 μg/mL each component in acetonitrile (aldehyde, equivalent)
Analyt
Beschreibung
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    o-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    p-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Alle anzeigen (15)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)