Merck
BP1175
Fluconazol-Unreinheit Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Fluconazol, 2-(2,4-Difluorphenyl)-1,3-bis-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12F2N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluconazole
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChIKey
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Fluconazole impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fluconazole Oral Suspension
  • Fluconazole Capsules
  • Fluconazole Infusion
  • Biochem./physiol. Wirkung
    Fluconazol ist ein Antimykotikum, hoch selektiver Hemmstoff der Pilz-Cytochrom P-450 Sterol C-14 α-Demethylierung. Potenter Hemmstoff von CYP2C9. Hindert die Pilz Ergosterolsynthese; herunter-reguliert Metallothionein-Gen.
    Fluconazol ist ein ein antifungales Mittel. Es ist hoch selektiver Inhibitor von fungaler Cytochrom P-450 C-14 Sterol α-Demethylierung. Fluconazol ist ein potenter Inhibitor von CYP2C9. Fluconazol beeinträchtigt die fungale Ergosterolsynthese und reguliert das Metallothionein-Gen herunter.
    Verpackung
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliches Produkt
    Produkt-Nr.
    Beschreibung
    Preisangaben
    Piktogramme
    Health hazardExclamation mark
    Signalwort
    Danger
    Gefahreneinstufungen
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
    Lagerklassenschlüssel
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Artikel
    Sie können unsere Tabellen zu NMR-Verschiebungen für die gängigsten deuterierten Lösungsmittel einsehen oder herunterladen. Protonen-NMR- und Kohlenstoff-NMR-Tabellen unterstützen Chemiker bei der Unterscheidung von Signalen und Verunreinigungen, die von Lösungsmittelrückständen oder einem Reaktionsapparat stammen könnten.