Merck
96-0326
Schwefelgase
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Testparameter
sample/matrix: sulfur gases in air at 1ppm, 250 mL bulb
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: headspace, 5 min, ambient temp
desorption process: 2 min, 250 °C
column: Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven: 45°C (0.75 min) to 250°C at 25°C/min
inj. temp.: splitless/split (closed 2 min), 0.75 mm I.D. liner
detector: MS quadrupole, m/z = 32 - 125 (0.6sec/scan)
carrier gas: helium, 25 cm/sec
Eignung
application for SPME
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Analyt
Beschreibung
    Dimethyl sulfide
    Carbon disulfide
    Dimethyl disulfide
    Carbonyl sulfide
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)