Merck
95934
Supelco
2,6-Naphthalindicarbonsäure
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
C10H6(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)