Merck
94043
Supelco
Isoxaflutole Metabolite RPA202248
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
α-(Cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, (2RS)-3-Cyclopropyl-2-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-3-oxopropanenitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12F3NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.32
MDL-Nummer:
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
Format
neat
SMILES String
N#CC(C(C1CC1)=O)C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2S(=O)(C)=O)=O
InChI
1S/C15H12F3NO4S/c1-24(22,23)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)14(21)11(7-19)13(20)8-2-3-8/h4-6,8,11H,2-3H2,1H3
InChIKey
ZTTKDUXKVPEXCG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)