Merck
93884
Supelco
2-Amino-5-methylphenol
analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-4-methyl-anilin, 4-Amino-3-hydroxy-toluol, 6-Amino-m-kresol
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
Beilstein:
386144
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
159-162 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1ccc(N)c(O)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
InChIKey
HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)