Merck
89217
Supelco
Propylbenzoat
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
229.5 °C/766 mmHg (lit.)
Dichte
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChIKey
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)