861311
EPA 624 Kalibriermischung 1
2000 μg/mL each component in methanol (varied), analytical standard
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Agentur
EPA 624
Beschreibung
Separate Source
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL each component in methanol (varied)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Beschreibung
Benzene
Bromobenzene
Bromodichloromethane
Bromoform
Butylbenzene
sec-Butylbenzene
tert-Butylbenzene
Carbon tetrachloride
Chlorobenzene
Chloroform
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
Dibromochloromethane
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
Dibromomethane
1,2-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
1,1-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
cis-1,2-Dichloroethylene
trans-1,2-Dichloroethylene
Dichloromethane
1,2-Dichloropropane
1,3-Dichloropropane
2,2-Dichloropropane
1,1-Dichloro-1-propene
cis-1,3-Dichloropropene
trans-1,3-Dichloropropene
Ethylbenzene
Hexachloro-1,3-butadiene
Naphthalene
Propylbenzene
Styrene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Toluene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trimethylbenzene
Mesitylene
o-Xylene
Cumene
m-Xylene
p-Cymene
p-Xylene
Alle anzeigen (53)
Signalwort
Danger
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?