Merck
5M00720
Supelco
EPA 8270 Kalibriermischung 1
1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1), analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 8270
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 5 × 1 mL
Konzentration
1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Beschreibung
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Azobenzene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Benzyl butyl phthalate
    Bis(2-chloroethoxy)methane
    Bis(2-chloroethyl) ether
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    4-Bromodiphenyl ether
    Carbazole
    4-Chloroaniline
    4-Chlorodiphenyl ether
    Bis-(2-chloroisopropyl) ether
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chloronaphthalene
    2-Chlorophenol
    Chrysene
    p-Cresol
    Dibenz[a,h]anthracene
    Dibenzofuran
    Dibutyl phthalate
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    2,4-Dichlorophenol
    Diethyl phthalate
    2,4-Dimethylphenol
    Dimethyl phthalate
    2,4-Dinitrophenol
    2,4-Dinitrotoluene
    2,6-Dinitrotoluene
    Di-n-octyl phthalate
    Fluoranthene
    Fluorene
    Hexachlorobenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Hexachlorocyclopentadiene
    Hexachloroethane
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Isophorone
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    2-Methylnaphthalene
    o-Cresol
    Naphthalene
    2-Nitroaniline
    3-Nitroaniline
    4-Nitroaniline
    Nitrobenzene
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    N-Nitrosodimethylamine
    N-Nitrosodi-n-propylamine
    Pentachlorophenol
    Phenanthrene
    Phenol
    Pyrene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    Alle anzeigen (64)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Blood, Central nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frederico Augusto Cariello Delunardo et al.
Marine pollution bulletin, 150, 110769-110769 (2019-12-02)
Industrial activities and urbanization are the main sources of pollutants in estuarine environments. Diesel, which is widely used in urban and port activities, is an important source of hydrocarbons in the aquatic environment, and its water-accommodated fraction (WAF) is toxic
Fragen
  1. What accounts for the variations in retention times and/or RRT (relative retention time) when using a Supelco SPB-5 column, as indicated on the CofA compared to a Restek PAH column?
    1 Antwort
    1. The variation in phase between the SPB-5 and Restek Rxi-PAH columns leads to differences in retention time, RRT (relative retention time), and potentially elution order. The SPB-5 is a non-polar poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) boiling-point column, while the Restek Rxi-PAH column is characterized by a higher phenyl-content stationary phase, making it polar.
      The difference in phase, non-polar versus polar, between the two column types can result in varying retention times and/or elution order. It's worth noting that even a polar column run at different temperatures and/or temperature programs can alter elution order and retention time due to the different polarity of the phase at different temperatures.
      Hilfreich?