Merck
82030-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Materialien
PEEK column
Agentur
suitable for USP L21
Hersteller/Markenname
Hamilton
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)