820032
TOYOPEARL® AF-Heparin HC-650M Bulk-Medien
matrix active group sulfated glycosaminoglycan, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® Affinitätsmedium
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Adsorption capacity (> 5mg/mL (antithrombin III))
Phase filter (Heparin)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 20032
Parameter
≤3 bar pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
sulfated glycosaminoglycan
Partikelgröße
65 μm
Porengröße
1000 Å
pH-Wert
5-10
Kapazität
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
Trenntechnik
affinity
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)