819685
TSKgel® BioAssist® Q (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, polyamine phase
Synonym(e):
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column, phase polyamine, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK hardware
Materialien
PEEK hardware
Agentur
suitable for USP L23
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh 19685
Parameter
≤2.5 M salt concentration
≤30% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polyamine phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
4000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)