Merck
819304
TSKgel® SuperHZ2500 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® SuperHZ2500 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 19304
Parameter
0.7 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
30 Å
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
TSKgel SuperHZ2500 columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are used for the non-aqueous separation of solvent-soluble small molecules and oligomers less than 20,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
Physikalische Form
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)