Merck
819021
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 1 cm x 4.6 mm ID, 5 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® Amid-80 Schutz-Säule, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L68
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 19021
Parameter
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Allgemeine Beschreibung
Guard Column for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)