818343
TSKgel® Alpha-6000 (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® Alpha Columns
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® Alpha-6000 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 18343
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
ND
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)