Merck
818151
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® C18 Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® ODS-80Ts HPLC-Säule, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh ODS-80Ts, 18151
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parameter
0.22 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 2 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
80 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
TSKgel ODS-80Ts is a general purpose column for low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Ts has 80Ã… nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Ã….
Physikalische Form
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)