Merck
817503
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Octadecyl-2PW, 17503
Kennzeichnungsgrad
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parameter
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Guard Column for 6 mmID TSKgel Octadecyl-2PW columns. TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Physikalische Form
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)