Merck
814704
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 1 L, 100 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 14704
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
100 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Spezifikationen
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physikalische Form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)