814479
TOYOPEARL® Phenyl-650C Bulk Media
phase phenyl, bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 100 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 14479
Parameter
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
100 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)