Merck
814472
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
bottle of 100 g, phase tresyl-activated, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
dry, free flowing powder
Verpackung
bottle of 100 g
Hersteller/Markenname
Tosoh 14472
Kennzeichnungsgrad
80 μmol/g dry resin ligand density
Parameter
3 bar max. pressure
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
tresyl-activated phase
Partikelgröße
65 μm
Trenntechnik
affinity
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl AF-Tresyl-650 resin is an activated resin which readily binds to amine and thiol groups. The resin is provided dry for introduction into a buffered solution containing protein or other ligand in neutral to slightly alkaline (pH 7-8) conditions.
Physikalische Form
Shipped in dry, free flowing powder.
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)