Merck
813727
TSKgel® HXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonym(e):
TSKgel® HXL Schutz-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 13727
Parameter
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
4 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
13 μm
Porengröße
mixed
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
In Verbindung mit G5000HXL – G6000HXL Säulen.
Physikalische Form
Shipped in THF.
Sonstige Hinweise
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)