80442
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 200-360 mesh
Synonym(e):
Silica gel
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Kieselgel, 40-75 μm particle size
Qualität
high-purity grade
Form
powder
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
250-350 m2/g
Verlust
~5% loss on drying
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
200-400 mesh
40-75 μm
Porengröße
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH-Wert
~7 (5% in H2O, suspension)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?