236756
Silica gel Inorganic Sorbent
Davisil grade 710, 1000-1400 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Kieselgel, Davisil® grade 710, pore size 50-76 Å, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Qualität
Davisil® grade 710
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Methode(n)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Oberflächenbereich
475-560 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Durchschnittliche Teilgröße
10.0-14.0 μm
Porengröße
0.7-0.9 cm3/g pore volume
50-76 Å
pH-Wert
6.0-7.0 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?