Merck
794-0199
Phenole in Wasser
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Testparameter
sample/matrix: 50 ppb phenols in water, 27% NaCl, pH 2
SPME fiber: polyacrylate, 85 μm (57304)
extraction: 20 min immersed in water with rapid stirring
desorption process: splitless, 280 °C (closed 3 min)
column: 5% Phenyl Polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 40 °C (4 min), 12 °C/min to 260 °C
detector: MS, Scan Range m/z = 45-465 at 0.6 sec/scan
carrier gas: helium, 40 cm/sec at 40 °C
Eignung
application for SPME
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
Analyt
Beschreibung
    2,4-Dimethylphenol
    Dinoseb
    2,4,6-Trichlorophenol
    4-Nitrophenol
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Methylphenol, analytical standard
    2,4-Dichlorophenol
    Phenol
    3-Methylphenol, analytical standard
    2,6-Dichlorophenol
    2-Nitrophenol
    2,4-Dinitrophenol
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    2,4,6-Tribromophenol
    2-Chlorophenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    4-Methylphenol, analytical standard
    Pentachlorophenol
    Alle anzeigen (19)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)