Merck
78340
Supelco
1-Octen
reference material
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
Beilstein:
1734497
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
reference material
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
36 mmHg ( 38 °C)
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
446 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
3.9 %
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−101 °C (lit.)
Dichte
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChIKey
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)