Merck
72861
Supelco
Captafol
reference material
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9Cl4NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
reference material
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
SMILES String
ClC(Cl)C(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
InChI
1S/C10H9Cl4NO2S/c11-9(12)10(13,14)18-15-7(16)5-3-1-2-4-6(5)8(15)17/h1-2,5-6,9H,3-4H2
InChIKey
JHRWWRDRBPCWTF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)