Wichtige Dokumente
66886-U
Empore™ SPE-Scheiben
SDB-RPS, diam. 47 mm, pk of 20
Synonym(e):
Polymer-Umkehrphase mit starkem Kationenaustausch, SPE-Scheibe, 47 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Empore™ SPE-Scheiben, matrix active group SDB-RPS, diam. 47 mm, pk of 20
Beschreibung
polystyrene-divinylbenzene, reversed-phase sulfonate
Qualitätsniveau
Produktlinie
Empore™
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
CDS Analytical 98-0604-0226-4
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Durchmesser
47 mm
Membrandicke
0.5 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Aktive Matrixgruppe
SDB-RPS
Partikelgröße
12 μm (spherical)
12 μm
Porengröße
80 Å pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Empore-Linie der SPE-Scheiben bietet das umfassendste Sortiment an SPE-Scheiben für die Extraktion großvolumiger wässriger Proben. Die Produktpalette reicht von der bewährten C18-Phase bis zu speziellen Phasenchemien wie Kohlenstoff und der hochpolaren Öl-und-Fett-Scheibe. Die Scheiben sind ideal für die Umweltanalytik, bei der Probevolumen von 1 Liter keine Seltenheit sind, und bieten eine effiziente Alternative zu LLE.
Geld und Zeit sparen:
- Reduzierte SPE-Bettmasse = reduziertes SPE-Solvens- und Elutionsvolumen
- Minimierung der SPE-Eluatverdampfungszeit
- Ermöglicht eventuell die direkte Injektion des SPE-Eluats
- Dichtes und gleichmäßiges Extraktionsmedium = kein SPE-Channeling und -Voiding
- Die effiziente Massentransferkinetik ermöglicht schnellere Durchflussraten
- Eliminierung von SPE-Feinstoffen für eine längere Lebensdauer von Säulen und Geräten
Anwendung
- Determination of diphenylarsinic acid, phenylarsonic acid and inorganic arsenic in drinking water: In dieser Studie werden Empore SPE Disks für die gleichzeitige Abtrennung und Anreicherung von toxischen Verbindungen in Trinkwasser verwendet, was die Anwendung der Disks in den Bereichen Umweltsicherheit und öffentliche Gesundheit hervorhebt (Hagiwara et al., 2013).
- Monitoring of ecotoxicological hazard potential by polar organic micropollutants: Die Forschungsarbeit legt den Schwerpunkt auf den Nutzen von SPE-Scheiben bei der Umweltüberwachung von Mikroschadstoffen und trägt wesentlich zur Bewertung der Wasserqualität und ökologischen Risiken bei (Escher et al., 2008).
- Determination of commonly used polar herbicides in agricultural drainage waters: Demonstriert die Effizienz von SPE-Scheiben bei der Analyse von Herbizidrückständen in landwirtschaftlichen Abwässern und bietet Einblicke in die Kontrolle der Umweltverschmutzung und den Umgang mit chemischen Rückständen (Tran et al., 2007).
- Stability of pesticides on solid-phase extraction disks: Erforschung der Stabilität verschiedener Pestizide auf SPE-Scheiben unter verschiedenen Bedingungen, um die Zuverlässigkeit der Scheiben für die Lagerung und Analyse von Proben in Multi-Umweltstudien nachzuweisen (Cobb et al., 2006).
Sonstige Hinweise
- Explosive Rückstände (HDX, RDX)
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)