Merck
64749
Supelco
Trocknungssäule mit Fritte, 300 mm x 10 mm AD
Synonym(e):
Spezialglassäule
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
LPLC: suitable
L × AD
300 mm × 10 mm
Kompatibilität
for use with US EPA Protocol
Leistungsmerkmale und Vorteile
Im US EPA-Protokoll beschrieben - Füllen Sie diese Säulen mit einem geeigneten Adsorbens, um Umweltproben, in denen Sie Pestizide und Schadstoffe bestimmen wollen, zu reinigen oder zu trocknen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)