Merck
63334-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3
About This Item
UNSPSC-Code:
41115730
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3
Materialien
stainless steel hardware
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L26
Beschreibung
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 3
Kennzeichnungsgrad
0.6% carbon loading
Parameter
1000 bar max. pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
5 mm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
22 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
1000 Å
pH-Wert
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)