63315-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3.0 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3.0 mm, pkg of 3
Materialien
stainless steel hardware
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L26
Beschreibung
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 3
Kennzeichnungsgrad
0.6% carbon loading
Parameter
1000 bar max. pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
5 mm × 3.0 mm
Oberflächenbereich
22 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
1000 Å
pH-Wert
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.