Merck
59494
Opti-Max® Ersatzkartusche
SS cartridge, size 1/16 in., ruby ball/sapphire seat, pkg of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Materialien
SS cartridge
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
All Manufacturers
Größe
1/16 in.
Kompatibilität
configured for
Rechtliche Hinweise
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)