Merck
59319
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOGEL H Vorsäule, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L17
Hersteller/Markenname
SUPELCOGEL
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Partikelgröße
9 μm
Kompatibilität
use to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H
Trenntechnik
ion exclusion
Allgemeine Beschreibung
Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for analytical columns. SUPELCOGEL H Guard Column is used to protect SUPELCOGEL C-610H and SUPELCOGEL H columns.
SUPELCOGEL H Guard Column is used for the protection of SUPELCOGEL Ion Exclusion Columns (5 cm x 4.6 mm column, 9 μm particles).
Sonstige Hinweise
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
Rechtliche Hinweise
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  2. What is the % crosslinkage of the SUPELCOGEL Columns?
    1 Antwort
    1. All SUPELCOGEL resins are 6% crosslinked, except the SUPELCOGEL Ag2, which is 4%.
      Hilfreich?