Merck
59273
Filterelement für SSI Filtereinheit
Precolumn, pore size 0.5 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 10 ea
Porengröße
0.5 μm
Allgemeine Beschreibung
Wählen Sie ein 0,5 μm oder 2,0 μm Filterelement für ihre SSI Hochdruck-Filtereinheit.
Rechtliche Hinweise
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.