Merck
59211
Supelco
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
MTO-SUPELCOSIL LC-DP 5UM 10CMX4.6MM HPLC SÄULE
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
L × ID:
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich:
170 m2/g
Partikelgröße:
5 μm
Aktive Matrixgruppe:
phenyl phase
Porengröße:
120 Å pore size
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-DP HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L11
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Kennzeichnungsgrad
6% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 2.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Enthält eine gebundene Diphenylphase, mit einer größeren Selektivität für aromatische Gruppen, verglichen mit gebundenen Alkylphasen; für die Trennung größere Moleküle.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Beata Zabrzewska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such