Merck
59142C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-ABZ-HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12.0% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Phase SUPELCOSIL LC-ABZ verfügt über eine einzigartige Deaktivierungstechnologie, die eine ausgezeichnete Reverse-Phase-Leistung für basische, aber auch saure, polar neutrale und nicht polare Substanzen bietet. Um eine gute Peak-Form auf der LC-ABZ-Phase zu erhalten, sind üblicherweise keine Silanol supprimierte Praktiken wie der Einsatz konkurrierender Amine, der Betrieb bei hoher Ionenstärke oder die Einstellung der mobilen Phasen auf extreme pH-Werte erforderlich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Für Säuren, Basen, Zwitterionen
• Gesteigerte polare Retention verglichen mit Standard-Umkehrphasen
• Einzigartige Selektivität
• Silanol-Desaktivierung
• Peak-Form, Effizienz und Retention sind für nicht polare Analyten vergleichbar mit C8-Phasen
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J G Ufkes et al.
Pharmacy world & science : PWS, 20(2), 83-87 (1998-05-19)
To study the pharmacokinetics of dextromoramide in long-term opiate addicts on methadone maintenance therapy (MMT) a reverse-phase HPLC technique was developed to monitor dextromoramide and methadone concentrations in plasma simultaneously. After liquid-liquid extraction from plasma, dextromoramide and methadone were determined
Neil C Dias et al.
The Analyst, 128(5), 427-433 (2003-06-07)
The solvation parameter model is used to identify suitable chromatographic models for estimating the octanol-water partition coefficient for neutral compounds of varied structure by reversed-phase liquid chromatography. The stationary phase Supelcosil LC-ABZ with methanol-water mobile phases affords a series of
Murali Pendela et al.
Journal of separation science, 32(20), 3418-3424 (2009-09-19)
Streptomycin (SM) is composed of streptidine, streptose and N-methyl glucosamine sugar moieties. For the determination of SM and its related substances, an ion-pair LC-UV detection method using a Supelcosil LC-ABZ column was developed previously. While analyzing commercial samples, several unknown
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water