Merck
59038
Säulenfritten
diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Beschreibung
for Conventional Column Hardware (compression style)
Verpackung
pkg of 10 ea
Durchmesser
1/4 in.
Dicke
0.39 in.
Porengröße
0.5 μm porosity
Kompatibilität
for use with compression style column hardware
Allgemeine Beschreibung
Wählen Sie Fritten mit 0.5 μm-Poren, um Packungsmaterial mit 3 μm-Partikeln festzuhalten, Fritten mit 2 μm-Poren bei größeren Partikeln.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)