Merck
58743
Schlauchadapter
1/4-28 male UNF, for 1/8 in. tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel unit
Beschreibung
for chromatography applications
Verpackung
pkg of 1 ea
Bohrung
1.5 mm (0.60 in.)
Fitting
for 1/8 in. tube
1/4-28 male UNF
Allgemeine Beschreibung
Tubing Adapter is an accessory that can be used with low pressure liquid chromatography (LPLC) and flash chromatography columns.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)