Merck
58630
Flanschlose Verschraubungen-Kit (Upchurch)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sonstige Hinweise
Alle Fittings haben 1/4-28, wenn nicht anders angegeben.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Flangeless ferrules, 1/16 in. 10 ea
  • Flangeless ferrules, 1/8 in. 10 ea
  • Flangeless nuts, 1/16 in. 10 ea
  • Flangeless nuts, 1/8 in. 10 ea
  • Unions with fittings, 1/16 in. 2 ea
  • Unions with fittings, 1/8 in. 2 ea
  • Tee with fittings, 1/16 in. 1 ea
  • Tee with fittings, 1/8 in. 1 ea
  • Cross with fittings, 1/16 in. 1 ea
  • Cross with fittings, 1/8 in. 1 ea
  • Unions, metric M6 2 ea
  • Unions, standard 1/4−28 2 ea
  • Luer fittings, female 2 ea
  • Luer fittings, male 2 ea
  • Metric adapters, 1/4−28 to M6 2 ea
Alle anzeigen (15)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)