Merck
58354
Supelco
SUPELCOSIL LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-8-DB HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L7
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Kennzeichnungsgrad
6.0% carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOSIL LC-DB-Phasen sind speziell für basische Verbindungen deaktiviert. Diese Säulen bieten eine kürzere Retention, bessere Peak-Form und höhere Effizienz für organische Basen als sie mit herkömmlichen Umkehrphasensäulen erhalten werden können.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Vesna Cerkvenik-Flajs et al.
Analytica chimica acta, 663(2), 165-171 (2010-03-09)
An analytical method has been developed for the simultaneous determination of the following endectocide drugs in milk: ivermectin, abamectin, doramectin, moxidectin, eprinomectin, emamectin and nemadectin. Samples were extracted with acetonitrile, purified with solid-phase extraction on a reversed phase C(8), derivatised
J H Nichols et al.
Clinical chemistry, 40(7 Pt 1), 1312-1316 (1994-07-01)
This automated assay determines the concentration of the antidepressant fluoxetine (Prozac) and its active metabolite norfluoxetine in serum by reversed-phase HPLC with spectrophotometric detection. Extraction, injection, and quantification are performed by the Gilson Aspec automated sample handler. The patient's specimen
S B Ruddy et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 657(1), 83-92 (1994-07-01)
The isocratic, reversed-phase, high-performance liquid chromatographic (HPLC) method presented provides a simple and rapid analytical technique for the simultaneous determination of low-molecular-mass oligomers of polyethylene glycol (PEG) in aqueous polymer samples containing polar contaminants of biologic origin. In the present
K Ary et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(2), 179-187 (2001-07-27)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method with coulometric and UV detection has been developed for the simultaneous determination of morphine, morphine-3-glucuronide and morphine-6-glucuronide. The separation was carried out by using a Supelcosil LC-8 DB reversed-phase column and 0.1 M potassium
Jadwiga Piwowarska et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 805(1), 1-5 (2004-04-29)
A high-performance liquid chromatographic method is described for determination of lidocaine (2-(dietyloamino)-N-(2,6-dimetylofenylo) acetamid) and its metabolite, monoethylglycine xylidide (MEGX), in human serum containing various concentration of bilirubin. Lidocaine and its metabolite were extracted from human serum using dichloromethane. After separation
Fragen
1-4 von 4 Fragen  
  1. Do you have a cleaning procedure for Supelcosil LC-8DB HPLC column, Product 58354?
    1 Antwort
    1. Yes.
      Hilfreich?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  3. What does DB stand for in Supelcosil LC-8DB HPLC column, Product 58354?
    1 Antwort
    1. DB stands for "deactivated base", and refers to the base treatment of the packing in this column. Without this treatment, basic compounds will adsorb to active acidic silanol sites.  If starting a new method, Supelco suggests using a new-technology/pure-silica C8, such as the Ascentis C8.
      Hilfreich?
  4. Can the Supelcosil LC-8DB HPLC column, Product 58354, be used for acidic compounds?
    1 Antwort
    1. No, it is base treated, therefore acidic compounds will be adsorbed by the base treatment, resulting is peak tailing.
      Hilfreich?