575652-U
SPE-Sammelplatte mit 96 tiefen Wells
well volume 1 mL, polypropylene, pk of 50
Synonym(e):
1ML PP 96 SQUARE WELL AUFFANGPLATTEN, 50 STÜCK
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Well-Volumen
1 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.