Merck
57222-U
Supelco
Discovery® DSC-CN
pkg of 100 g
Synonym(e):
Discovery® DSC-CN SPE-Packungsmaterial
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Verpackung
pkg of 100 g
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Aktive Matrixgruppe
cyano bonding
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase oder Normalphase
KompatibilitätWässrige Lösungen (biologische Fluide, Wasser) wenn RP Modus; oder organische Lösungsmittel, Öle und Lipide unter Normalphase
  • monomer gebundenes Cyanopropyl (7 %C), endcapped
  • Kann als Umkehrphase und Normalphase verwendet werden
  • Ideal für sehr hydrophobe Analyten, die auf hydrophoberen Adsorbentien wie DSC-18 irreversibel retardiert werden können
  • Geringere Retentionskraft als DSC-Si oder DSC-Diol im Normalphasen Modus (organische Matrices wie Hexan oder Öle)
  • Erlaubt die schnelle Freisetzung sehr polarer Moleküle, die irreversible auf sehr polaren Sorbentien zurückgehalten werden
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)