Merck
57208
Supelco
Supelclean LC-Aluminiumoxid-SPE-Bulkpackung
pkg of 100 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115712
Verpackung
pkg of 100 g
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
Aktive Matrixgruppe
Alumina phase
Durchmesser
60-325 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)